403 Forbidden
403 Forbidden
nginx
Sciences De La Vie Développement Durable
L'importance du changement climatique et de la microbiologie
Juin 2023 | 3 min de lecture
L'importance du changement climatique et de la microbiologie
L'importance du changement climatique sur les microbes ne peut être négligée car il peut avoir des impacts significatifs sur les communautés microbiennes et leurs interactions avec l'environnement. Les microbes jouent un rôle crucial dans divers processus écologiques, notamment le cycle des nutriments, la décomposition et les relations symbiotiques. Les changements dans les conditions environnementales provoqués par le changement climatique peuvent affecter directement et indirectement les populations, la diversité et l'activité microbiennes, avec des conséquences potentielles sur le fonctionnement des écosystèmes et la santé humaine.
"Les microbes sont impliqués dans de nombreux processus, notamment les cycles du carbone et de l'azote. , et sont responsables à la fois de l'utilisation et de la production de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane.1"
Comment les modèles de précipitations et les changements de température affectent-ils la microbiologie ?
Les modèles de précipitations peuvent avoir un impact sur les habitats microbiens, depuis les niveaux d'humidité du sol jusqu'aux plans d'eau douce et aux environnements marins. Les micro-organismes qui se sont adaptés à des conditions d’humidité spécifiques peuvent avoir du mal à s’adapter à de nouveaux régimes, ce qui peut perturber la dynamique de leur population. Un réchauffement climatique de 1,5 à 2 °C (par rapport à la température moyenne de la surface mondiale entre 1850 et 1900) devrait réduire le pergélisol de 28 à 532 (par rapport aux niveaux de 1960 à 1990), ce qui rendrait de grands réservoirs de carbone disponibles pour la respiration microbienne et les émissions de gaz à effet de serre. L'effet de la température va au-delà de la simple influence sur les taux de réaction microbienne : il résulte également des apports végétaux qui stimulent la croissance microbienne.
Comment le changement climatique affecte-t-il la maladie ?
La modification des températures et des précipitations peut avoir un impact sur les taux de survie et de transmission des micro-organismes pathogènes. À mesure que la planète se réchauffe, les moustiques devraient se développer au-delà de leurs habitats actuels, modifiant ainsi le fardeau de maladies telles que le paludisme, la dengue, le chikungunya et le virus du Nil occidental.3  Ces changements peuvent avoir de profondes implications. pour la santé humaine.
Comment contrôler et mesurer les risques microbiologiques ?
Les tests en laboratoire permettent d'identifier les risques liés aux micro-organismes et de tester et d'examiner les agents pathogènes avariés. Le réseau Fisher Scientific peut vous fournir les produits dont vous avez besoin pour l'analyse de vos échantillons, du prélèvement d'échantillons à l'analyse en laboratoire, y compris l'équipement et l'instrumentation, les éléments essentiels de laboratoire, les fournitures de chromatographie telles que les colonnes, les solvants, les étalons et les matériaux de filtration. Des exemples de notre gamme de produits sont les suivants :
Références
1. Le rôle des microbes dans le changement climatique | 75e anniversaire : montrer pourquoi la microbiologie est importante | Société de microbiologiehe role of microbes in climate change
2. Avertissement des scientifiques à l'humanité : micro-organismes et changement climatique
3. Comment le changement climatique affecte-t-il la maladie ?
Découvrez l'avenir des tests alimentaires
Découvrez l'impact des réglementations ISO 16140-2 et DIN 38407-42 sur les innovations en matière d'aliments et de boissons.
La dernière technologie de test de l'eau
Découvrez les meilleures offres de produits d'analyse de l'eau, sélectionnées par des scientifiques pour vous.