UserName
Continuité Et Préparation Des Laboratoires Équipements De Laboratoire
Comment choisir les meilleurs gants isolants en nitrile pour isolateur/RABS selon vos besoins
Mars 2023 | 3 min de lecture | Par: Ansell
Comment choisir les meilleurs gants isolants en nitrile pour isolateur/RABS selon vos besoins
Depuis plus de 100 ans, Ansell™ assure la sécurité au travail avec une large gamme de solutions innovantes, protégeant d'innombrables travailleurs à travers le monde. Lorsqu'il s'agit de choisir les meilleurs gants adaptés à vos besoins, il est important de sélectionner un partenaire de confiance et de considérer tous les produits et solutions proposés.
"Cependant, quels gants devriez-vous utiliser pour votre application spécifique ? La réponse à cette question dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de danger rencontré et le niveau de protection nécessaire."
Quels gants en nitrile isolants/RABS devrais-je choisir?
Les gants pour isolateurs/RABS et leurs boîtes à gants jouent un rôle essentiel dans la protection des porteurs et de leurs produits contre la contamination dans les environnements de salle blanche, en préservant à la fois le bien-être des employés et l'intégrité des produits face aux dangers potentiels du lieu de travail. Notre portefeuille de haute qualité BioClean™ Nitrile Isolator/RABS comprend non seulement des gants, mais aussi des moufles, des manches et des systèmes manche/gant, tous individuellement triple-ensachés dans du polyéthylène (PE) facile à ouvrir pour permettre un accès simple et pratique. Ils sont véritablement le meilleur choix pour les travailleurs recherchant le parfait équilibre entre confort, protection et performance.
Gants isolants/RABS en nitrile BioClean: Qu'est-ce qui les distingue?
Le nitrile est un polymère synthétique, non à base de solvant, approuvé par la FDA et est un matériau idéal pour la fabrication de médicaments parentéraux. Avec d'excellentes propriétés antistatiques empêchant l'accumulation d'électricité statique, le nitrile est idéal pour une utilisation avec des solvants et des poudres. Il peut être stérilisé par irradiation gamma et désinfecté avec du peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP) et de l'alcool isopropylique (IPA) et est compatible avec l'autoclave.
Les gants BioClean™ Nitrile Isolator/RABS sont lavés, traités et emballés dans un environnement de salle blanche, garantissant que les gants présentent un risque de contamination ultra-faible avant d'être introduits dans la boîte à gants de l'isolateur. Résistants aux dangers chimiques de gravité variable (y compris les cytotoxines), les gants BioClean™ sont également sans poudre et sans latex, ce qui se traduit par une plus grande résilience et un moindre risque d'allergies au latex de type IV. Leurs niveaux de confort optimaux sont associés à une formulation de nitrile robuste capable de résister aux perforations et aux déchirures, ce qui en fait le choix évident pour les travailleurs qui nécessitent une assurance et une véritable tranquillité d'esprit.
Si vous recherchez des gants isolateurs/RABS offrant le plus haut niveau de protection, ne cherchez pas plus loin que la gamme Ansell™ BioClean™ Nitrile.
Dans notre nouvelle vidéo, nous vous montrons pourquoi, en choisissant nos gants isolants/RABS en nitrile de haute qualité, vous choisissez les meilleurs gants de protection disponibles, non seulement pour vous-même mais aussi pour vos produits.