UserName
Développement Durable Consommables
Culture cellulaire adhérente: efficacité et durabilité avec CellScrew™
Novembre, 2023 | 4 min de lecture | Par: Green Elephant by Biotech
Culture cellulaire adhérente: efficacité et durabilité avec CellScrew™
Défis posés par les systèmes conventionnels de culture cellulaire adhérente
Les systèmes de culture cellulaire adhérente les plus utilisés reposent généralement sur des conteneurs à usage unique en plastique dérivé du pétrole, tels que les flacons en T ou les plateaux multicouches. Cependant, ces approches présentent plusieurs inconvénients majeurs : Échanges limités d’oxygène et de nutriments ; Procédures manuelles intensives, nécessitant des changements fréquents de milieu ; Empreinte carbone élevée, liée à la production de plastiques issus de combustibles fossiles. En fonction du type de culture et de l’échelle de production, de nombreux récipients lourds et encombrants doivent être manipulés. Ces contraintes réduisent l’efficacité opérationnelle et mobilisent un espace précieux au sein des laboratoires, freinant ainsi le développement et la production de thérapies innovantes.
« Ce nouveau récipient de culture cellulaire combine une structure innovante et un plastique d’origine végétale, afin de simplifier les processus de culture tout en améliorant la durabilité environnementale. »
Augmentation de l'efficacité de la production
Le système de culture cellulaire Green Elephant CellScrew™ répond simultanément aux défis liés à l'efficacité des processus et à l'impact environnemental des systèmes de culture cellulaire adhérente existants, tout en accordant la priorité aux conditions de culture cellulaire.
La géométrie interne composée de cylindres concentriques offre une surface de croissance exceptionnellement grande pour les cellules adhérentes : le CellScrew™ 10K offre une surface de croissance de 10 000 cm² et ne pèse qu'environ 850 g, ce qui signifie qu'un seul CellScrew™ 10K peut remplacer 133 flacons T-75 ou 12 flacons à rouleaux. De plus, le CellScrew™ est un système compact et facile à manipuler, qui réduit le travail manuel et améliore l'efficacité de la production.
Des conditions de culture idéales
Les récipients statiques classiques limitent la circulation du milieu et l’échange gazeux. Les systèmes dynamiques, quant à eux, peuvent exposer les cellules à des forces de cisaillement dommageables. Le CellScrew™ résout ce problème grâce à un mécanisme de vis d’Archimède qui, en rotation sur un dispositif à rouleaux, assure un mélange homogène du milieu et un échange gazeux complet, tout en préservant les cellules. Les essais ont également démontré qu’il est possible de réduire la concentration en trypsine de 66 % tout en conservant une efficacité de récolte équivalente.
24687-image3.png
Figure 1. Système de culture cellulaire Green Elephant CellScrew™
Un atout environnemental majeur
Le CellScrew™ est fabriqué par procédé additif, permettant de concevoir une structure interne complexe et optimisée, tout en réduisant la quantité de matière utilisée. Il est produit à partir d’acide polylactique (PLA), un bioplastique biosourcé issu de la fermentation d’amidon végétal (maïs ou canne à sucre). Ainsi, le CO₂ émis lors de son élimination correspond uniquement au CO₂ absorbé par la plante d’origine — une réduction des émissions pouvant atteindre 90 % par rapport aux systèmes à base de pétrole offrant une surface équivalente. En plus de son faible impact carbone, le PLA présente des avantages clés : Non-toxicité et biocompatibilité ; Utilisation éprouvée en technologie médicale (implants, échafaudages de médecine régénérative) ; Excellente adhérence cellulaire, supérieure à celle du polystyrène sur diverses lignées. Ces propriétés en font un matériau idéal pour la culture cellulaire durable.
Simplifier la mise à l'échelle
La mise à l’échelle des processus est un défi majeur de la bioproduction. Chaque étape – du laboratoire à la production industrielle – exige une reproductibilité rigoureuse. Le CellScrew™ facilite cette transition : il est adaptable à toutes les phases de développement, et le passage à une échelle supérieure nécessite peu d’ajustements. Les conditions de culture restent stables, garantissant des résultats cohérents et fiables.
En résumé
L’adoption de technologies comme CellScrew™ marque une étape décisive vers des pratiques de laboratoire plus durables, efficaces et économiques. Cette approche contribue à : Accélérer la recherche et la production biopharmaceutique ; Réduire les coûts opérationnels ; Diminuer significativement l’empreinte carbone du secteur des sciences de la vie. En conciliant performance, durabilité et innovation, le CellScrew™ redéfinit les standards de la culture cellulaire adhérente.