UserName
Productivité Et Optimisation Des Laboratoires Équipements De Laboratoire
Comment optimiser les mesures électrochimiques pour améliorer l'efficacité du laboratoire ?
Mars, 2025 | 2 min de lecture | Par: Thermo Scientific
Comment optimiser les mesures électrochimiques pour améliorer l'efficacité du laboratoire ?
L'exactitude et la fiabilité sont des exigences fondamentales dans tout domaine scientifique ou technique, mais elles deviennent cruciales lors de la mesure de paramètres électrochimiques de routine, notamment lorsque des décisions importantes sont prises en fonction des résultats. Selon le contexte du laboratoire, des données incohérentes ou inexactes peuvent non seulement ralentir l'analyse, mais aussi entraîner des erreurs coûteuses, un gaspillage de ressources, voire des problèmes de sécurité publique.
Les défis auxquels vous êtes confrontés quotidiennement, qu'il s'agisse d'obtenir des mesures électrochimiques précises et fiables, de gérer la complexité de l'étalonnage, de traiter de grandes quantités de données ou d'assurer l'efficacité des opérations, peuvent être accablants et potentiellement entraîner des inexactitudes.
Vous pouvez désormais relever ces défis grâce aux nouveaux appareils de mesure de laboratoire Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star – conçus pour vous aider à simplifier les protocoles de test et à apporter des améliorations progressives à vos tests d'électrochimie sur une gamme de paramètres tels que : pH, DO, ORP, mesures d'ions et de conductivité.
25312_Lab_Reporter_image_2.jpg
Principaux avantages
Utilisation conviviale : Doté d’une interface intuitive avec un grand écran tactile couleur de 7 pouces utilisable avec des gants, de mises en page personnalisables, d’une navigation guidée et d’une assistance au dépannage conviviale, le tout conçu pour faciliter l’utilisation par les utilisateurs, qu’ils soient techniciens ou non.
Gestion complète des données : grâce à la possibilité de stocker jusqu’à 20 journaux d’étalonnage par paramètre et 10 000 ensembles de données horodatées, vous pouvez facilement maintenir une documentation conforme aux BPL. Exportez facilement les données vers une imprimante, un ordinateur ou une clé USB pour une gestion simplifiée et une productivité accrue.
Conception pratique : Encombrement réduit grâce à son orientation verticale et son bras d’électrode autoportant, optimisant ainsi l’espace sur la paillasse. Boîtier étanche aux projections d’eau et à la poussière (IP-54) pour un fonctionnement fiable même dans des environnements difficiles.
Ces fonctionnalités combinées offrent une expérience utilisateur conviviale et vous aident à simplifier vos protocoles de tests électrochimiques de routine. Grâce à ces améliorations, vous garantissez la précision et la fiabilité de vos données tout en optimisant votre productivité. Découvrez la gamme d'électromètres Thermo Scientific Orion Pro Star Meters