UserName
Anticorps
Outils essentiels pour la détection, la quantification et l’analyse en recherche et en diagnostic
Découvrez la collection d’anticorps Fisher Scientific, comprenant plus de 1 million d’anticorps primaires et secondaires provenant de fournisseurs de confiance du secteur. Que vous réalisiez des tests ELISA, de la cytométrie en flux, des Western blots, de l’immunohistochimie (IHC), de l’immunoprécipitation (IP) ou des essais multiplex avec des anticorps conjugués à des fluorophores, notre vaste portefeuille vous aide à trouver l’anticorps adapté à chaque application.
Principaux fournisseurs d’anticorps mis en avant
Le canal Fisher Scientific vous propose des anticorps provenant des meilleurs fournisseurs mondiaux, offrant des anticorps fiables et de haute qualité pour des résultats précis et reproductibles dans toutes les applications de recherche.
Meilleures ventes
GAPDH Rabbit anti-Human, Mouse, Plant, Porcine, Rat, Polyclonal, Proteintech™
  • Anticorps GAPDH le plus vendu pour toutes les applications (20 µL / 150 µL)
  • Fiabilité prouvée à un prix abordable
  • Échantillon de test disponible pour évaluation
GAPDH Rabbit anti-Human, Mouse, Plant, Porcine, Rat, Polyclonal, Proteintech™
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488
Notre anticorps secondaire fluorescent le plus vendu. Les colorants Alexa Fluor comptent parmi les fluorophores les plus fiables disponibles aujourd’hui. Également disponible en variantes Alexa Plus pour des performances encore supérieures en matière de sensibilité, de luminosité et de rapport signal/bruit.
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit
Le kit Human Phospho-Kinase Array offre une solution rapide, sensible et économique pour profiler simultanément la phosphorylation de 37 kinases et de deux protéines associées, éliminant le besoin de multiples immunoprécipitations et Western blots afin d’analyser efficacement les réponses de signalisation cellulaire.
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit
Découvrez davantage de produits et d’outils pour les sciences de la vie
Explorez notre vaste gamme de produits pour les sciences de la vie, notamment des réactifs, des essais, des anticorps, des immunodosages et bien plus encore.
Ressources associées
Capacités du flux de travail en cytométrie en flux
La cytométrie en flux est une technique importante au cœur de nombreux domaines de recherche en sciences de la vie connaissant la croissance la plus rapide. En savoir plus sur la cytométrie en flux.
Capacités du flux de travail en cytométrie en flux
Nano-Traps pour une immunoprécipitation supérieure
Billes prêtes à l’emploi pour une immunoprécipitation rapide et efficace.
Nano-Traps pour une immunoprécipitation supérieure
De meilleures images grâce aux nanocorps
Nano-secondaires, nano-boosters, nano-labels, chromobodies et fusions nanobody-fc pour l’immunofluorescence.
De meilleures images grâce aux nanocorps
Autres applications
Méthodes d’analyse cellulaire
Trouvez ce dont vous avez besoin pour la cytométrie en flux, l’imagerie cellulaire et bien plus encore.
Méthodes d’analyse cellulaire
Produits pour les sciences de la vie
Découvrez des produits pour la biologie cellulaire, moléculaire et protéique, et bien plus encore.
Produits pour les sciences de la vie
Produits Fisherbrand
Des produits offrant un excellent rapport qualité-prix qui facilitent votre vie au laboratoire – garantis.
Produits Fisherbrand
FAQ sur les anticorps pour la recherche en sciences de la vie
Les anticorps sont des protéines spécialisées — également appelées immunoglobulines — qui reconnaissent et se lient à des antigènes spécifiques, tels que des bactéries, des virus ou d’autres molécules étrangères. Les anticorps sont utilisés dans la recherche en sciences de la vie pour détecter, isoler et quantifier des molécules spécifiques. Dans la recherche et le diagnostic, les anticorps sont utilisés comme outils hautement spécifiques pour détecter, quantifier ou isoler des protéines ou molécules cibles. Selon leur conception, ils peuvent être des anticorps primaires (se liant directement à la cible) ou des anticorps secondaires (se liant à l’anticorps primaire pour améliorer la détection).
Oui, les anticorps sont des glycoprotéines dotées d’une structure définie comprenant des régions variables et constantes. Cette structure permet une liaison précise aux antigènes cibles, ce qui rend les anticorps indispensables en biologie moléculaire, en recherche sur le cancer et en diagnostic.
Dans la recherche, les anticorps sont utilisés pour :
  • Détecter des protéines et d’autres biomolécules
  • Visualiser des composants cellulaires
  • Purifier des cibles spécifiques
  • Suivre des processus biologiques
Cela inclut les techniques d’anticorps fluorescents directs et indirects, qui reposent sur les interactions anticorps–antigène pour la détection du signal. Ces méthodes sont largement utilisées en biologie du cancer et dans les études immunologiques.
Les anticorps se lient à des épitopes spécifiques sur les antigènes. Dans des essais tels que l’ELISA, le Western blot et la cytométrie en flux, cette liaison est associée à un signal détectable — comme une fluorescence ou une activité enzymatique (par exemple, des anticorps conjugués à la HRP) — permettant aux chercheurs de mesurer la présence et la quantité de la molécule cible.
Les anticorps monoclonaux sont des anticorps identiques dérivés d’un seul clone de lymphocyte B. Lorsque les chercheurs demandent « que sont les anticorps monoclonaux ? », ils font référence à des réactifs hautement spécifiques utilisés dans le diagnostic, la thérapie contre le cancer et les essais analytiques.
Les anticorps monoclonaux se lient à un seul épitope avec une grande spécificité. Cela les rend idéaux pour les applications nécessitant une reproductibilité, telles que la détection de biomarqueurs, la validation de cibles et le tri cellulaire dans la recherche sur le cancer et l’immunologie.
Les anticorps sont produits en immunisant des animaux (par exemple, des souris ou des lapins) avec un antigène cible. Les interactions anticorps–anticorps qui en résultent sont étudiées et affinées pour une utilisation en recherche. Les technologies recombinantes permettent également la production d’anticorps sur mesure, y compris sous des formats conjugués à Alexa et à la HRP.
Les anticorps monoclonaux sont créés en fusionnant des lymphocytes B avec des cellules de myélome pour former des hybridomes. Ceux-ci sont sélectionnés pour leur spécificité puis cultivés afin de produire de grandes quantités d’anticorps uniformes utilisés dans le diagnostic du cancer et le développement thérapeutique.
Les anticorps secondaires se lient aux anticorps primaires et sont souvent conjugués à des enzymes comme la HRP ou à des fluorophores tels que les colorants Alexa Fluor. Ils sont utilisés dans les techniques d’anticorps fluorescents indirects pour amplifier les signaux dans des essais tels que l’ELISA, le Western blot, la cytométrie en flux et l’immunohistochimie (ICH), améliorant ainsi la sensibilité et la spécificité dans la recherche sur le cancer et la biologie cellulaire.
Un anticorps ANA (anticorps antinucléaire) cible des composants nucléaires et est utilisé dans la recherche pour étudier les maladies auto-immunes. Il est couramment détecté à l’aide d’essais à anticorps fluorescents indirects et est pertinent dans les études d’immunologie ainsi que dans les recherches sur l’auto-immunité liée au cancer.
Des taux élevés d’anticorps TPO (anticorps anti-thyroperoxydase) sont des marqueurs de maladies thyroïdiennes auto-immunes telles que la thyroïdite de Hashimoto. Dans la recherche, ils sont étudiés dans le cadre des profils d’anticorps thyroïdiens mais ne constituent pas des indicateurs directs de cancer. Cependant, ils peuvent être inclus dans des panels immunologiques plus larges dans des études liées au cancer.