Cinq choses à considérer lors de l'achat de balances analytiques
Produits en vedette
Numéro de catalogue 16384738
Numéro de catalogue 15395033
Numéro de catalogue 15987490
Balances analytiques
Une balance analytique est un équipement de laboratoire sensible qui permet une mesure précise de la masse grâce à sa haute lisibilité et à sa chambre de pesée à l'abri des courants d'air. Avec une balance analytique, il est possible de mesurer avec une précision de 0,0001 g, ce qui en fait le choix idéal pour les laboratoires pharmaceutiques, industriels, chimiques et alimentaires.
Ils ont généralement des limites de capacité inférieures par rapport à d'autres types de balances, allant souvent de 100g à 200g.
Certains peuvent avoir des fonctionnalités de calibration interne tandis que d'autres nécessitent une calibration externe.
Pour la pesée et l'étalonnage, les balances analytiques doivent être placées sur une table anti-vibrations car elles peuvent détecter la plus petite variation de masse.
Des caractéristiques telles que des écrans anti-courants d'air amovibles et des conceptions résistantes aux déversements peuvent simplifier l'entretien et prolonger la durée de vie de la balance.