UserName
Continuité Et Préparation Des Laboratoires Équipements De Laboratoire
Trouver des solutions de stockage frigorifique
Mai, 2021 | 6 min de lecture | De: Thermo Scientific
Trouver des solutions de stockage frigorifique
Jamais auparavant les matériaux biologiques n’avaient joué un rôle aussi crucial dans la découverte de nouvelles thérapies et dans la gestion de la santé publique. Tout au long du XXᵉ siècle, les petites molécules représentaient le summum de la médecine. Aujourd’hui, les produits thérapeutiques avancés incluent des anticorps, des cellules et des tissus.
Ce passage des entités chimiques aux entités biologiques marque une nouvelle ère. Un aspect fondamental des matériaux biologiques est leur propension à se dégrader, perdant leur structure et leur fonction avec le temps ou lorsqu’ils sont exposés à des températures en dehors des plages recommandées. Maintenir la bonne température, à court comme à long terme, est essentiel pour préserver leur fonctionnalité biologique.
Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire
Les unités de stockage frigorifique de laboratoire ou de qualité médicale sont conçues pour minimiser les variations de température grâce à des spécifications techniques strictes portant sur la variation maximale, l’uniformité de température et la récupération après ouverture de porte. À l’inverse, les réfrigérateurs et congélateurs grand public ou commerciaux ne sont pas conçus pour répondre aux exigences liées au stockage d’échantillons sensibles.
Bien que les appareils de commerce puissent sembler intéressants en raison de leur prix, ils présentent souvent des dérives de température au fil du temps, des zones chaudes ou froides dans l’enceinte, ainsi qu’une récupération lente après plusieurs ouvertures de porte. Par exemple, selon une cartographie interne des températures, un réfrigérateur commercial de 600 L affichait une variation maximale de ±5,5 °C entre les températures les plus basses et les plus élevées. En comparaison, un réfrigérateur haute performance de 850 L présentait une variation maximale beaucoup plus stricte, de +1,3 / –2 °C.
Les appareils non conçus pour le laboratoire ou le milieu médical ne sont généralement pas testés selon les normes de sécurité de laboratoire telles que l’EN 61010 et ne mentionnent pas explicitement un usage en laboratoire dans leur déclaration d’utilisation. Si une défaillance ou un dommage survient, cette absence de conformité peut entraîner des complications pour les assurances et les couvertures associées.
Quels sont vos besoins ?
Le marché actuel offre un vaste choix de réfrigérateurs et de congélateurs. Voici quelques questions clés pour déterminer la solution de stockage frigorifique la mieux adaptée à vos besoins :
  • Quels produits allez-vous stocker, et sont-ils critiques ou sensibles à la température ?
  • Quel point de consigne et quelles performances sont nécessaires pour garantir la stabilité du produit ?
  • De quelle capacité avez-vous besoin afin d’éviter toute surcharge ?
  • Quel niveau de sécurité est requis ?
  • Quelles normes réglementaires et/ou de durabilité sont exigées dans votre établissement ?
  • Votre équipement devra-t-il être qualifié ou validé pour son utilisation ?
Thermo Fisher Scientific propose plusieurs séries distinctes de réfrigérateurs et de congélateurs biomédicaux, chacune offrant des caractéristiques et des performances différentes pour répondre aux exigences spécifiques de votre application :
Les réfrigérateurs et congélateurs haute performance Thermo Scientific™ TSX Series, à faible consommation et conformes F-Gas, sont essentiels pour tout laboratoire travaillant avec des échantillons critiques sensibles aux variations de température, tels que les vaccins, enzymes, chimiothérapies, composés pharmaceutiques et autres produits médicaux et de laboratoire de grande valeur et sensibilité. Ils sont disponibles en versions à dégivrage manuel ou automatique. Les congélateurs à dégivrage automatique, conçus pour les applications les plus exigeantes, utilisent une circulation d’air forcée pour assurer une température uniforme dans toute l’enceinte et présentent une récupération rapide après ouverture de porte. Ils maintiennent une plage basse proche de –30 °C afin de minimiser l’impact des cycles de dégivrage sur la température. Les congélateurs à dégivrage manuel sont spécialement conçus pour le stockage d’enzymes et d’autres produits biologiques ne tolérant aucune variation. Les serpentins de réfrigération sont intégrés dans les parois de l’enceinte pour garantir un contrôle précis et stable de la température dans toute la chambre.
Conçus pour les besoins quotidiens du laboratoire, les réfrigérateurs et congélateurs Thermo Scientific™ TSG Series sont destinés aux applications générales avec des produits semi-critiques tels que les réactifs, milieux, protéines et autres échantillons nécessitant un environnement contrôlé. Cette série offre la sécurité et la facilité d’utilisation nécessaires au laboratoire tout en proposant un excellent rapport qualité-prix.
Thermo Fisher Scientific fournit des caractéristiques de performance détaillées et fiables pour ses équipements de stockage frigorifique afin de vous aider à déterminer la solution la mieux adaptée à votre application. Pour faciliter cette sélection, Thermo Fisher publie des fiches techniques (TDS) pour ses équipements de stockage au froid, qui résument les données essentielles de nos produits :
  • Variation maximale par rapport au point de consigne : la différence la plus élevée entre les températures mesurées par les thermocouples (TC) pendant l’ensemble de la période de test. Il s’agit simplement de l’écart entre les températures la plus basse et la plus haute observées lors des essais porte fermée.
  • Uniformité : la différence maximale de température entre tous les TC à un moment donné. Nous publions l’uniformité moyenne observée pendant la phase cyclique du test.
  • Stabilité : la variation maximale de température enregistrée pour un emplacement précis sur toute la durée du test. La valeur publiée correspond à la stabilité moyenne observée pendant la phase cyclique.
  • Récupération après une ouverture d’une minute : temps nécessaire pour que la température moyenne de tous les TC repasse sous le point de consigne après une ouverture de porte d’une minute. 
Dans les laboratoires du monde entier, chaque flux de travail et chaque étape du stockage au froid présentent des exigences spécifiques. Choisir le bon réfrigérateur ou congélateur est essentiel pour protéger vos échantillons, en particulier les matériaux biologiques et les vaccins. Les réfrigérateurs et congélateurs de qualité médicale conçus pour le laboratoire offrent un contrôle précis de la température pour optimiser le stockage des matériaux biologiques sensibles et de grande valeur destinés à la recherche ou au développement de vaccins et de produits pharmaceutiques.
Leader des solutions conçues pour répondre aux besoins de toutes les applications de stockage frigorifique, de 4 °C à –196 °C, Thermo Fisher est idéalement positionné pour recommander la solution adaptée à chaque étape de votre workflow. De la préparation au stockage, jusqu’à la décongélation, nos systèmes éprouvés et certifiés garantissent une conformité totale — sur le papier comme dans la pratique.