Quelles technologies permettent de réduire la consommation d'énergie et l'impact sur l'environnement avec des centrifugeuses sur pieds à haute performance ?
Introduction
Les centrifugeuses à grande vitesse sont des instruments essentiels tant dans la recherche fondamentale que dans les applications de biotransformation, et leur utilisation continue peut contribuer de manière significative à la consommation d'énergie globale d'un laboratoire. Pour gérer la consommation d'énergie et l'impact sur l'environnement dans les environnements à forte utilisation, les centrifugeuses superspeed Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 et LYNX 6000 disposent d'un mode vert, permettant à la centrifugeuse de se mettre en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant plus de 2 heures. Avec la centrifugeuse Sorvall LYNX 6000, des économies d'énergie supplémentaires sont rendues possibles grâce à sa fonction Smart Vacuum. En outre, ces centrifugeuses sont conformes aux directives relatives à la limitation des substances dangereuses (RoHS) et aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et sont emballées dans des matériaux respectueux de l'environnement.
Mode vert
Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant plus de deux heures, la centrifugeuse superspeed Sorvall LYNX peut être mise en veille grâce à son mode vert. Une simple pression sur le panneau de commande réveille la centrifugeuse pour une utilisation immédiate. Pendant les périodes de faible utilisation, telles que les nuits et les week-ends, cela permet d'économiser de l'énergie de manière significative - jusqu'à 64 % par rapport à la génération précédente de centrifugeuses Thermo Scientific (figure 1).
Comparaison de la consommation d'énergie avec et sans le mode vert (pour une centrifugeuse à vide)
Figure 1. Comparaison de la consommation d'énergie avec et sans le mode vert (pour une centrifugeuse au repos)
Smart Vacuum
Smart Vacuum, disponible sur la centrifugeuse Sorvall LYNX 6000, élimine jusqu'à 80 % de l'air à l'intérieur de la chambre de la centrifugeuse. En conséquence, la friction de l'air sur le rotor en rotation est considérablement réduite, et la puissance nécessaire pour faire tourner et refroidir le rotor est diminuée jusqu'à 74 % par rapport à des conditions de fonctionnement identiques sur notre précédente génération de centrifugeuses superspeed Thermo Scientific (figure 2).
Comparaison de la consommation d'énergie avec et sans Smart Vacuum (pour des rotors de 6 x 1000mL tournant à 8 500rpm et 4°C)
Figure 2. Comparaison de la consommation d'énergie avec et sans Smart Vacuum (pour des rotors de 6 x 1000mL tournant à 8 500 tr/min et 4°C)
Emballage écologique des produits
Les centrifugeuses Superspeed sont emballées dans des cartons en carton ondulé recyclé avec une housse de protection biodégradable. En outre, la fibre de bois fraîche utilisée pour le transport est produite dans des plantations durables où chaque arbre abattu est remplacé par deux nouvelles plantes, soutenant ainsi la gestion de l'écosystème forestier.
Résumé
Dans les environnements de recherche et de bioprocédés à usage intensif, les centrifugeuses à grande vitesse Sorvall LYNX de Thermo Scientific permettent de réaliser des économies d'énergie substantielles grâce à leurs options mode vert et Smart Vacuum, ainsi qu'une durabilité accrue grâce à leur emballage respectueux de l'environnement. Découvrez comment vous pouvez simplifier les performances, économiser de l'énergie et améliorer la durabilité.
Ampoule et plante dans la terre
Contenu fourni par :
Logo Thermo Scientific™
Produits associés