48.29 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
| Autoclavable | Autoclavable |
|---|---|
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 1000 Pk. |
| Plage de températures (impériale) | -122.8°F to +212°F |
| Plage de températures (métrique) | -86°C to +100°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Pureté ou qualité | Pour un usage en PCR |
| Graduated | Oui |
| Capacité (impériale) | 0.05 oz. |
| Type de bouchon | Flat Frost Lid |
| Fit for Purpose | PCR Ready |
| Forme du fond | Conical |
| FCR max. | 30,000 x g |
| Forme | Cylindrical |
| Type de produit | Microcentrifuge Tube |