Includes
Tubes only. (Caps not included.)
Compatibles avec les thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits
- Volume maximal des tubes de 0.25 ml une fois bouchés
- Bandes de huit tubes
- Peuvent être découpées en tubes individuels
- Conception à paroi fine
- Produites en salle blanche
- PP vierge
- Disponibles avec des barrettes de bouchons plats, des barrettes de bouchons bombés ou sans barrettes de bouchons
Certifications
Certifiées sans RNase, sans DNase, sans ADN et apyrogènes
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADN humain, sans RNase, sans DNase, sans endotoxines |
| Couleur | Rouge |
| Volume (métrique) | 0.2 ml |
| Quantité | 250/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Non inclus |
| Nbre de puits | 96 |
| Format | Bande |
| Type de produit | Tube PCR à paroi fine 8 barrettes |