Learn More
Fisherbrand™ Bandes de tube PCR 0,2 ml
Code produit 12144092 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Type de bouchon:
Bombé
Non inclus
Plat
Conditionnement:
250 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de bouchon unitSize
12144092 Jaune Bombé 250 pièces
12104092 Naturel Bombé 250 pièces
12114092 Rouge Bombé 250 pièces
12124092 Bleu Bombé 250 pièces
12134092 Vert Bombé 250 pièces
12179770 Naturel Plat 250 pièces
12154092 Rouge Plat 250 pièces
12164092 Bleu Plat 250 pièces
12174092 Vert Plat 250 pièces
12184092 Jaune Plat 250 pièces
11849241 Naturel Non inclus 250 pièces
12104102 Rouge Non inclus 250 pièces
12519656 Bleu Non inclus 250 pièces
12114102 Vert Non inclus 250 pièces
12124102 Jaune Non inclus 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 12144092
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compatibles avec les thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits
  • Volume maximal des tubes de 0.25 ml une fois bouchés
  • Bandes de huit tubes
  • Peuvent être découpées en tubes individuels
  • Conception à paroi fine
  • Produites en salle blanche
  • PP vierge
  • Disponibles avec des barrettes de bouchons plats, des barrettes de bouchons bombés ou sans barrettes de bouchons
Certifications
Certifiées sans RNase, sans DNase, sans ADN et apyrogènes
Spécification
Certifications/Conformité ADN humain, sans RNase, sans DNase, sans endotoxines
Couleur Jaune
Volume (métrique) 0.2 ml
Quantité 250/boîte
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bombé
Nbre de puits 96
Format Bande
Type de produit Tube PCR à paroi fine 8 barrettes