Learn More
Motic™ Adaptateur de caméra à monture C 0,35x
Code produit 15429254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Adaptateur de caméra
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15429254 Adaptateur de caméra 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15429254 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101001904111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    201.00€ / 1 pièces
    Économisez 38.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cet adaptateur pour caméra à monture C permet aux caméras Moticam de se connecter avec Motic™ Microscopes trinoculaires.
Compatible avec les appareils photo suivants :
  • Moticam 2
  • Moticam X
  • Moticam X3
  • Moticam 1080
  • Moticam BTU 10
  • Moticam BTX 8
Spécification
Type Adaptateur de caméra
À utiliser avec (équipement) Motic Microscopes trinoculaires BA, AE2000/AE31E, SMZ-161/171