Spécification
| Certifications/Conformité | Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain |
| Couleur | Vert |
| Volume (métrique) | 0,5 ml |
| Quantité | 1000/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Blocs de thermocycleur de 0,5 ml ; peuvent être utilisés dans des applications de PCR et de stockage d‘échantillons |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon plat |
| Format | Tube |
| Type de produit | Tube PCR à paroi mince |