Learn More
Fisherbrand™ Tubes PCR à bouchon plat de 0,5 mL
Code produit 12194142 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12194142 Naturel 1000 pièces
12144082 Jaune 1000 pièces
12124152 Vert 1000 pièces
12114152 Bleu 1000 pièces
12104152 Rouge 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12194142
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec capuchon à fermeture à pression intégrée
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,5 ml
  • Volume maximal de 0,6 mL lorsque le dispositif est fermé.
  • Conception à paroi fine
  • Produites en salle blanche
  • PP vierge
Spécification
Certifications/Conformité Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain
Couleur Naturel
Volume (métrique) 0.5 ml
Quantité 1000/boîte
À utiliser avec (équipement) Blocs de thermocycleur de 0.5 ml ; peuvent être utilisés dans des applications de PCR et de stockage d‘échantillons
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bouchon plat
Format Tube
Type de produit Tube PCR à paroi mince