Learn More
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30947336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30947336 100 g 100g
30945619 25 g 25g
30942748 10 g 10g
30929372 1 g 1g
30945388 5 g 5g
30943188 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30947336 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD11099100g
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Especificaciones
CAS 24932-48-7
Molecular Formula C8H8Br2
MDL Number MFCD00082743
Quantity 100 g
SMILES CC1=CC(Br)=C(Br)C=C1C
Molecular Weight (g/mol) 263.96
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.