Description
BRAND™ Les microtubes jetables sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des configurations PCR, du stockage d'échantillons et d'autres applications exigeant une propreté élevée. Fabriqués à partir de polypropylène vierge de haute qualité, ces microtubes offrent des performances exceptionnelles grâce à des caractéristiques qui améliorent la facilité d'utilisation, la fiabilité et l'intégrité des échantillons. Principales caractéristiques :
- BIO-CERT™ QUALITÉ PCR : Certifiée exempte d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR, garantissant le plus haut niveau de propreté pour les applications sensibles.
- Options de couvercle :
- Snap-On Couvercles : Couvercles faciles à ouvrir et à fermeture hermétique, utilisables d’une seule main.
- Fermetures de couvercle : Protection renforcée contre les ouvertures accidentelles, idéales pour le chauffage d'échantillons.
- Tailles disponibles : Offert en capacités de 0,5 mL, 1,5 mL et 2,0 mL.
- Options stériles et non stériles : Choisissez entre les versions stériles ou non stériles en fonction des exigences de votre flux de travail.
- Autoclavable : Peut être autoclavé à 121 °C (2 bar) conformément à la norme DIN EN 285.
- Conception progressive : Graduations faciles à lire pour une estimation précise du volume.
- Options de couleur : Disponible en plusieurs couleurs pour une identification simplifiée des échantillons.
- Haute performance : L'épaisseur uniforme des parois et la grande translucidité du matériau garantissent des résultats constants et reproductibles.
- Conception pratique : Base conique pour un mélange optimal et une récupération optimale des échantillons. Le joint étanche et hermétique s'ouvre facilement, même avec des gants.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADN, RNase, DNase, apyrogènes |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation ou conservation à température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Microcentrifugeuse |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| Afficher plus |