Learn More
1-benzofuran-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10595534
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10595534 5 g Amber Glass Bottle 5g
10248333 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10094023 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10595534 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC07114DE
 Restricted Item
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Identificatori chimici
CAS 58546-89-7
Molecular Formula C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
InChI Key GMOLCSICTCPZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-amine, 5-benzofuranamine, 5-aminobenzo b furan, 5-aminobenzofuran, benzo b furan-5-amine, benzo b furan-5-ylamine, benzofuran-5-ylamine
PubChem CID 1477152
IUPAC Name 1-benzofuran-5-amine
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1N
Specifica
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 133.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Benzofuran-5-amine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.