Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 1 L
Code produit 17641695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Noir
Orange
Violet
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
17641695 Orange 1 pièce
17631695 Noir 100 pièces
17651695 Violet 100 pièces
17661695 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17641695 Fournisseur Sharpsafe™ Code fournisseur 51602410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.97€
    2.48€ / 1 pièces
    Économisez 0.49€
    16% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
  • En défendant le changement et en étant pionniers en matière d'innovation produit, nous sommes fiers d'avoir introduit sur ’le marché le premier conteneur durable à usage unique pour objets tranchants au monde.
  • Le 1 litre Sharpsafe™ Le conteneur est conçu pour un usage communautaire et hospitalier et peut être utilisé avec le Sharpsafe™ Plateau faisant partie du système d'élimination des objets tranchants près du patient (NPSD). Le récipient de 1 L possède deux ouvertures, une ouverture large pour la mise au rebut des objets tranchants usagés et une seconde ouverture avec fonction de retrait d’aiguille.
  • Un couvercle translucide avec une ligne de remplissage clairement visible et un message d’isolement des déchets imprimé par jet d’encre permettent de s’assurer que le récipient n’est pas surchargé.
  • Les récipients de 1 L sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
  • Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
    • Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein.
    • Couvercle rabattable pour une fermeture temporaire et finale
    • Choix d’ouvertures - ouverture en “pétale” sans retour, ouverture pour retirer la lame de scalpel, ouverture pour retirer l’aiguille du stylo à insuline et ouverture dégagée pour les seringues de grande taille et les porte-tubes de prélèvement sanguin
    • L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
    • Conforme aux normes énumérées ci-dessous
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Certifications/Conformité Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291
Couleur de bouchon Orange
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 105 x 100 x 190 mm (avec couvercle fixé)
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets tranchants cliniques
Type de produit Conteneur pour déchets tranchants