Learn More
Microspec™ 1 Rouleau de ruban d’autoclavage
Code produit 16615492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 mm x 50 m
19 mm x 51 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16615492 12 mm x 50 m 1 pièce
16605492 19 mm x 51 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16615492 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur X4
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Rouleau de ruban d’autoclavage
  • Autoclavables
  • Différentes tailles disponibles
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Dimensions (L x l) 12 mm x 50 m
max. (métrique) 121°C
Quantité 1