Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage de microtubes à 100 puits
Code produit 15459123 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
10 x 10
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array Conditionnement
15459123 10 x 10 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15459123
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut contenir jusqu'à 100 microtubes et flacons cryogéniques. Les boîtes de rangement pour microtubes à 100 puits offrent un rangement robuste et sécurisé pour les microtubes.
  • Pour les besoins de stockage plus importants de microtubes ou flacons cryogéniques de 1,5 / 2,0 ml.
  • Couvercle à charnière facile à ouvrir avec fermeture à pression.
  • 100 puits
  • Diamètre du puits : 1,23 cm
  • Dimensions : 5,6 x 6 x 2,2 in (14,1 x 15,1 x 5,7 cm)
Spécification
Bouchon inclus Couvercle à charnière avec fermoir à clipser
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
Capacité Microtubes à centrifuger (1,5 à 2 ml)
Matériau Plastique
Positions 1
Forme Carré
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Microtubes et flacons cryogéniques
Dimensions (L x l x H) 14,1 x 15,1 x 5,7cm
Longueur (métrique) 14.1 cm
Longueur (impériale) 5,6 in
Largeur (impériale) 5,9 in
Hauteur (impériale) 2,2 in
Diamètre (métrique) du puits 1.23 cm
Type de produit Boîte de stockage pour microtubes à centrifuger
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 5.6 cm
Array 10 x 10
Largeur (métrique) 15.1 cm