Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues à aiguille fixe, raccordement LTN, calibre 22, longueur d’aiguille 5,08 cm (2 po)
Code produit 10538131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Numéro de pointe d’aiguille:
2
3
5
Modèle:
Modèle 1001
Modèle 1002
Modèle : 1002
Modèle : 1005
Modèle : 1010
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Numéro de pointe d’aiguille Modèle Conditionnement
10538131 1 ml 2 Modèle 1001 1 pièce
10687255 5 ml 3 Modèle : 1005 1 pièce
10248051 1 ml 3 Modèle 1001 -
10454291 5 ml 2 Modèle : 1005 1 pièce
10038350 2,5 ml 2 Modèle : 1002 1 pièce
10098400 10 ml 2 Modèle : 1010 1 pièce
10258384 10 ml 5 Modèle : 1010 1 pièce
10455631 1 ml 5 Modèle 1001 1 pièce
10048350 2,5 ml 5 Modèle 1002 1 pièce
10051642 5 ml 5 Modèle : 1005 1 pièce
10250723 10 ml 3 Modèle : 1010 1 pièce
10139731 2,5 ml 3 Modèle : 1002 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10538131 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 81317
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Seringue GASTIGHT de volume moyen, idéale pour la distribution de volumes à partir de 100 μL jusqu'à 100 mL. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Embouts de seringues série 1000
  • Aiguille fixe avec embout Luer (LTN) : pour les seringues de volume moyen, les aiguilles sont soudées dans le corps de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 33-10
    • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
    • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
TLL sans bride
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,18 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,016 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,028 in
Diamètre (impériale) externe 0,355 in
Diamètre (métrique) interne 4,6 mm
Diamètre (métrique) externe 9,02 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle Modèle 1001
Numéro de pointe d’aiguille 2
Quantité Unité
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) de l’aiguille 5,1 cm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Embout Luer, fixe