Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar isolés cylindriques
Product Code. 10433501
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
1000 ml
1500 ml
1 500 ml
2000 ml
Comprend:
Avec poignée latérale
Sans poignée latérale
Hauteur (métrique) intérieure:
190mm
290 mm
240mm
245mm
290mm
340mm
Diamètre (métrique) interne:
47mm
77 mm
90mm
90 mm
100mm
100 mm
Unit Size:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Comprend Hauteur (métrique) intérieure Diamètre (métrique) interne Unit Size
10433501 1000 ml Sans poignée latérale 290 mm 77 mm 1 pièce
10067890 300 ml Sans poignée latérale 190mm 47mm 1 pièce
10790232 1 500 ml Sans poignée latérale 240mm 100mm 1 pièce
10558672 1 500 ml Avec poignée latérale 245mm 90mm 1 pièce
10109560 1500 ml Sans poignée latérale 245mm 90 mm 1 pièce
10740412 2000 ml Sans poignée latérale 290mm 100 mm 1 pièce
10169600 2000 ml Sans poignée latérale 340mm 90mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10433501 Supplier KGW Isotherm™ Supplier No. 10211
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
Pour le stockage et l’isolation de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique, l’azote liquide et d’autres fluides frigorigènes. KGW Isotherm™ Les flacons cylindriques isolés Dewar présentent une conception robuste en verre borosilicate 3.3.
  • Manipulation facile
  • Refroidissement de petits échantillons
  • Entièrement argenté en série
  • Applications flexibles en laboratoire
  • Disponible avec ou sans poignée latérale
Specifications
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) externe 95 mm
À utiliser avec (application) Refroidissement de petits échantillons, stockage : azote liquide (LN2), neige carbonique (CO2), autres liquides de refroidissement
Hauteur (métrique) intérieure 290 mm
Hauteur (métrique) 290 mm
Comprend Sans poignée latérale
Capacité (métrique) 1000 ml
Diamètre (métrique) interne 77 mm
Matériau Verre borosilicaté