Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 10 mm en PP à trou central, noir, à filetage 10-425
Code produit 11762448 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Beige, Blanc, Noir
Beige, Rouge-orange, Noir
Bleu, Blanc, Noir
Noir, Rouge, Blanc
Rouge, Blanc, Noir
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) unitSize
11762448 Noir, Rouge, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11822562 Beige, Blanc, Noir Silicone / PTFE 1,5 mm -
11727577 Beige, Rouge-orange, Noir Caoutchouc naturel / TEF 1,3 mm 1000 pièces
11772448 Rouge, Blanc, Noir Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11782448 Bleu, Blanc, Noir Silicone / PTFE 1,5 mm 1000 pièces
11814860 Rouge, Blanc, Noir Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11762448
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
  • 10 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • Filetage 10-425
  • Joint combiné
  • Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Diamètre (métrique) de l’ouverture 7 mm
Couleur Noir, Rouge, Blanc
Diamètre (métrique) externe 10 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Taille du bouchon 10 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à vis 10-425
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Type de produit Bouchon à vis