Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 10 mm en PP à trou central, noir, à filetage 10-425
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 7 mm |
| Couleur | Beige, Blanc, Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Taille du bouchon | 10-425 |
| Type de produit | Bouchon à vis |