Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 10 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 10-425
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / TEF |
| Couleur | Beige, Rouge-orange, Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Taille du bouchon | 10-425 |
| Type de produit | Bouchon à vis |