Learn More
Abcam 10x EDTA Buffer pH 8.0
Código de producto. 32113789 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
32113789 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 32113789 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab64216500mL
 Restricted Item
Expédition estimée: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
EDTA buffer pH 8.0 for heat-induced antigen retrieval (HIER) during IHC (ab64216).
EDTA buffer pH 8.0 for heat-induced antigen retrieval (HIER) during IHC (ab64216).
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Quantity 500 mL
Regulatory Status RUO
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.