Learn More
Fisherbrand™ Col à sertir de 11 mm Micro-Vial Verre transparent
Code produit 11505884 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1,1 ml
1,3 ml
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11505884 1,3 ml 100 pièces
11865813 1,1 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11505884
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacons standard pour GC et HPLC.
  • Flacon avec col à sertir de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Micro-vial
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1,3 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À sertir
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel <4 μl
Volume (métrique) de travail 1,1 mL
Type de base Fond conique
Quantité 100
Taille du bouchon ND11
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm