Learn More
Fisherbrand™ Col à sertir de 11 mm Micro-Vial Verre transparent
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Description | Micro-vial |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1,1 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | À sertir |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | 2 μl |
| Volume (métrique) de travail | 0,9 mL |
| Afficher plus |