Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, doré, trou central
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / butyle / TEF |
| Couleur | Rouge, Rouge-orange, Transparente, Or |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type de produit | Bouchon à sertir |