Learn More
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, magnétique, trou central, septum assemblé
GREENER_CHOICE
Code produit 11834880 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Conditionnement
11834880 1,3 mm 1000 pièces
11844880 1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11834880
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
  • 11 mm
  • Bouchon magnétique
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
  • <
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Rouge, Blanc, Or
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Acier
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type de produit Bouchon à sertir