Learn More
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, rouge, trou central, septum assemblé
Code produit 11824890 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Beige, Rouge-orange, Rouge
Rouge, Blanc
Rouge, Rouge-orange, Transparente
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) unitSize
11824890 Beige, Rouge-orange, Rouge Caoutchouc rouge/PTFE ; 1 mm 1000 pièces
11884870 Rouge, Rouge-orange, Transparente Caoutchouc naturel / butyle / TEF 1 mm 1000 pièces
10108214 Rouge, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11824890
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
  • 11mm
  • Bouchon en Al
  • Rouge
  • Orifice central
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc rouge/PTFE ;
Couleur Beige, Rouge-orange, Rouge
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type de produit Bouchon à sertir