Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’échantillonnage automatique, inserts et bouchons
- Bouchons de flacons pour échantillonneur automatique de chromatographie uniquement
- Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Code produit 10728468 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent, Rouge, Rouge-orange, Transparente
Argent, Rouge-orange, Transparente
Beige, Rouge-orange
Blanc
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Blanc
Crème, Rouge
Gris, Rouge
Noir
Rouge, blanc
Rouge-orange, Red-Orange
Rouge-orange, Transparente
Vernis transparent
Matériau (doublure):
Aluminium
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE vierge
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Viton 1A
Épaisseur (métrique):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
18 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10728468 | Beige, Rouge-orange | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 pièces |
| 12646605 | Rouge-orange, Red-Orange | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 pièces |
| 11814890 | Gris, Rouge | PTFE/butyle | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 16348357 | Vernis transparent | Aluminium | 0,06 mm | 1000 pièces |
| 11884880 | Bleu foncé, Blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 11737577 | Argent, Rouge-orange, Transparente | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 pièces |
| 11804890 | Gris, Rouge | PTFE/butyle | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 11772418 | Rouge, blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 16358357 | - | PTFE vierge | 0,25 mm | 1000 pièces |
| 10051634 | Crème, Rouge | Silicone / PTFE | 1,5 mm | 1000 pièces |
| 11894880 | Rouge-orange, Transparente | Caoutchouc naturel / TEF | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 11747577 | Blanc | PTFE vierge | 0,25 mm | 1000 pièces |
| 11864880 | Bleu transparent, Blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 11874880 | Noir | Viton 1A | 1 mm | 1000 pièces |
| 11782418 | Rouge, blanc | Silicone / PTFE | 1 mm | 1000 pièces |
| 11821653 | Argent, Rouge, Rouge-orange, Transparente | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | 1 mm | - |
| 11792418 | Bleu, Blanc | Silicone / PTFE | 1,5 mm | 1000 pièces |
| 15239468 | Rouge-orange, Transparente | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Code produit
10728468
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Utilisez le code promo 28025
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
157.52 EUR valable jusqu'au 2026-09-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28025" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28025" pour bénéficier de cette offre.
Spécification
| Matériau (doublure) | Caoutchouc rouge/PTFE ; |
| Couleur | Beige, Rouge-orange |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type de produit | Bouchon à sertir |