Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’échantillonnage automatique, inserts et bouchons
- Bouchons de flacons pour échantillonneur automatique de chromatographie uniquement
- Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Code produit 11814890 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent, Rouge, Rouge-orange, Transparente
Argent, Rouge-orange, Transparente
Beige, Rouge-orange
Blanc
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Blanc
Crème, Rouge
Gris, Rouge
Noir
Rouge, blanc
Rouge-orange, Red-Orange
Rouge-orange, Transparente
Vernis transparent
Matériau (doublure):
Aluminium
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE vierge
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Viton 1A
Épaisseur (métrique):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
18 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11814890 | Gris, Rouge | PTFE/butyle | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 12646605 | Rouge-orange, Red-Orange | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 pièces |
| 16348357 | Vernis transparent | Aluminium | 0,06 mm | 1000 pièces |
| 11884880 | Bleu foncé, Blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 11737577 | Argent, Rouge-orange, Transparente | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 pièces |
| 11804890 | Gris, Rouge | PTFE/butyle | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 11772418 | Rouge, blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 16358357 | - | PTFE vierge | 0,25 mm | 1000 pièces |
| 10051634 | Crème, Rouge | Silicone / PTFE | 1,5 mm | 1000 pièces |
| 11894880 | Rouge-orange, Transparente | Caoutchouc naturel / TEF | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 11747577 | Blanc | PTFE vierge | 0,25 mm | 1000 pièces |
| 10728468 | Beige, Rouge-orange | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 pièces |
| 11864880 | Bleu transparent, Blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm | 1000 pièces |
| 11874880 | Noir | Viton 1A | 1 mm | 1000 pièces |
| 11782418 | Rouge, blanc | Silicone / PTFE | 1 mm | 1000 pièces |
| 11821653 | Argent, Rouge, Rouge-orange, Transparente | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | 1 mm | - |
| 11792418 | Bleu, Blanc | Silicone / PTFE | 1,5 mm | 1000 pièces |
| 15239468 | Rouge-orange, Transparente | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Code produit
11814890
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Offres spéciales sur les meilleurs produits
Utilisez le code promo 28057
Utilisez le code promo 28057
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
202.35 EUR valable jusqu'au 2026-07-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28057" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28057" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE/butyle |
| Couleur | Gris, Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type de produit | À sertir |