Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Code produit 15239468 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent, Rouge, Rouge-orange, Transparente
Argent, Rouge-orange, Transparente
Beige, Rouge-orange
Blanc
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Blanc
Crème, Rouge
Gris, Rouge
Noir
Rouge, blanc
Rouge-orange, Transparente
Vernis transparent
Matériau (doublure):
Aluminium
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE vierge
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Viton 1A
Épaisseur (métrique):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Conditionnement
15239468 Rouge-orange, Transparente Caoutchouc naturel / TEF 1 mm 1000 pièces
12646605 Beige, Rouge-orange Caoutchouc rouge/PTFE ; 1 mm 1000 pièces
11814890 Gris, Rouge PTFE/butyle 1,3 mm 1000 pièces
16348357 Vernis transparent Aluminium 0,06 mm 1000 pièces
11884880 Bleu foncé, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11737577 Argent, Rouge-orange, Transparente Caoutchouc naturel / TEF 1 mm 1000 pièces
11804890 Gris, Rouge PTFE/butyle 1,3 mm 1000 pièces
11772418 Rouge, blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
16358357 - PTFE vierge 0,25 mm 1000 pièces
10051634 Crème, Rouge Silicone / PTFE 1,5 mm 1000 pièces
11894880 Rouge-orange, Transparente Caoutchouc naturel / TEF 1,3 mm 1000 pièces
11747577 Blanc PTFE vierge 0,25 mm 1000 pièces
10728468 Beige, Rouge-orange Caoutchouc rouge/PTFE ; 1 mm 1000 pièces
11864880 Bleu transparent, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11874880 Noir Viton 1A 1 mm 1000 pièces
11782418 Rouge, blanc Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11821653 Argent, Rouge, Rouge-orange, Transparente Caoutchouc naturel / butyle / TEF 1 mm -
11792418 Bleu, Blanc Silicone / PTFE 1,5 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 15239468
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
  • 11mm
  • aluminium
  • Bouchon
  • Transparent
  • Orifice central
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les joints en aluminium doiven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel / TEF
Couleur Rouge-orange, Transparente
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Modèle 60° Shore A
Quantité 1000/Bte
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type de produit Bouchon à sertir