Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons avec bouchon à sertir de 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc nat./PTFE, pré-serti
Code produit 12910921 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel, TEF (1,3 mm)
Caoutchouc naturel, TEF (1 mm)
Caoutchouc naturel / butyle / TEF (1 mm)
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Conditionnement
12910921 Caoutchouc naturel, TEF (1 mm) 1 mm 100 pièces
12930921 Caoutchouc naturel / butyle / TEF (1 mm) 1 mm 100 pièces
12940921 Caoutchouc naturel, TEF (1,3 mm) 1,3 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12910921
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND1
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à sertir
  • Orifice central
  • aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Vernis transparent
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel, TEF (1 mm)
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Bouchon à sertir
Épaisseur (métrique) 1 mm
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit 1ère classe hydrolytique