Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col à sertir de 11 mm, en verre transparent, à micro-insert intégré
Code produit 11565894 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Concluant
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11565894 Concluant 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11565894
Quantité Prix
1 133.00€ / 100 pièces
10 119.70€ / 100 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Flacons standard pour GC et HPLC.
  • Flacon avec col à sertir de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon fixé
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11.6 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 0.4 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À sertir
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Modèle Conique
Volume (métrique) résiduel < 1 μl
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Type de base Fond plat
Quantité 100
Taille du bouchon ND11
Marking Spot Oui
Hauteur (métrique) 32 mm