Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser 11 mm en PE, bleu, trou central
Code produit 11834910 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
Silicone / PTFE
Couleur:
Beige, Rouge-orange, Bleu
Bleu, Blanc
Rouge, Blanc, Bleu
Rouge-orange, Transparente, Bleu
Pré-fendu:
No
Oui
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Couleur Pré-fendu Épaisseur (métrique) unitSize
11834910 Silicone / PTFE Bleu, Blanc Oui 1 mm 1000 pièces
11814910 Silicone / PTFE Rouge, Blanc, Bleu No 1,3 mm 1000 pièces
11867301 Caoutchouc naturel / TEF Rouge-orange, Transparente, Bleu No 1 mm 1000 pièces
11824910 Silicone / PTFE Rouge, Blanc, Bleu No 1 mm 1000 pièces
16398367 Silicone / PTFE Rouge, Blanc, Bleu Oui 1,3 mm 1000 pièces
16308377 Caoutchouc rouge/PTFE ; Beige, Rouge-orange, Bleu No 1 mm 1000 pièces
15522320 Caoutchouc rouge/PTFE ; Beige, Rouge-orange, Bleu No 1 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11834910
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
  • La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
  • L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
  • Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
  • Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
  • Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Heureux
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Bleu, Blanc
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Polyéthylène
Pré-fendu Oui
À utiliser avec (application) HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type de produit Bouchon à anneau à clipser