Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser 11 mm en PE, bleu, trou central
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
- L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Spécification
| Description | Dur |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / TEF |
| Couleur | Rouge-orange, Transparente, Bleu |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Pré-fendu | No |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type de produit | Bouchon à anneau à clipser |