Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser 11 mm en PE et bouchon transparent à trou central
Code produit 11702428 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige, Rouge-orange, Transparente
Bleu, Blanc, Transparente
Rouge, blanc, Transparente
Transparente
Transparente, Rouge-orange
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
0,2 mm
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Conditionnement
11702428 Transparente, Rouge-orange Caoutchouc naturel / TEF 1 mm -
11777587 Rouge, blanc, Transparente Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11712428 Rouge, blanc, Transparente Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11787587 Bleu, Blanc, Transparente Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11844930 Rouge, blanc, Transparente Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
15272056 Beige, Rouge-orange, Transparente Caoutchouc rouge/PTFE ; 1 mm 1000 pièces
16378367 Transparente PTFE vierge 0,2 mm 1000 pièces
12908010 Transparente PTFE vierge 0,2 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11702428
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
  • La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
  • L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
  • Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
  • Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
  • Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel / TEF
Couleur Transparente, Rouge-orange
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (application) HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1 mm
Taille du bouchon 11 mm
Type de produit Anneau à clipser