Learn More
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 11 mm, jaune, trou central, septum assemblé
Code produit 11804930 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu, Blanc, Jaune
Rouge, Blanc
Rouge, Blanc, Jaune
Transparent, Transparente, Jaune
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) unitSize
11804930 Rouge, Blanc, Jaune Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11884910 Transparent, Transparente, Jaune Caoutchouc naturel / TEF 1 mm 1000 pièces
11804920 Bleu, Blanc, Jaune Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11894910 Rouge, Blanc Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11804930
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
  • La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
  • L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
  • Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
  • Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
  • Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Dur
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Rouge, Blanc, Jaune
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (application) HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type de produit Bouchon à anneau à clipser