Learn More
Fisherbrand™ Micro-Vial avec anneau à clipser 11 mm en plastique, micro insert en verre
Code produit 11525924 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11525924 Ambré -
11585914 Concluant 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11525924
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandé pour les applications de HPLC uniquement.
  • Système flacon / bouchon recommandé pour les applications de HPLC uniquement
  • Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
  • Les flacons peuvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description TopSert
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau TPX
Volume (métrique) 0,35 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À clipser / à sertir
Type d’emballage Boîte en polypropylène
Modèle Insert intégré conique
Volume (métrique) résiduel <4 μl
Volume (métrique) de travail 0,2 ml
Type de base Fond plat
Quantité 100
Taille du bouchon ND11
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm