Learn More
Fisherbrand™ Micro-Vial avec anneau à clipser 11 mm en plastique, micro insert en verre
Code produit 11585914 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11585914 Concluant 100 pièces
11525924 Ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11585914
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recommandé pour les applications de HPLC uniquement.
  • Système flacon / bouchon recommandé pour les applications de HPLC uniquement
  • Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
  • Les flacons peuvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description TopSert
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11.6 mm
Matériau TPX
Volume (métrique) 0.35 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À clipser / à sertir
Type d’emballage Boîte en polypropylène
Modèle Insert intégré conique
Volume (métrique) résiduel <4 μl
Volume (métrique) de travail 0,2 ml
Type de base Fond plat
Quantité 100
Taille du bouchon ND11
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit 1ère classe hydrolytique