Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, à ouverture large, transparent
Code produit 11525894 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de base:
Fond conique, pied rond
Fond plat
Marking Spot:
Non
Oui
Matériau:
Verre
Verre silanisé
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de base Marking Spot Matériau Conditionnement
11525894 Fond plat Non Verre 100 pièces
11535894 Fond plat Oui Verre 100 pièces
11565904 Fond plat Non Verre silanisé 100 pièces
15582310 Fond plat Non Verre silanisé 100 pièces
16338367 Fond conique, pied rond Non Verre 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11525894
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
Pour les applications de HPLC uniquement.
  • 1.5mL
  • Anneau à clipser
  • Verre
  • Transparent
  • Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description CleanPack
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1.9 ml
À utiliser avec (application) HPLC
Type de goulot Anneau à clipser
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 100 μl
Volume (métrique) de travail 1,5 ml
Type de base Fond plat
Quantité 100
Taille du bouchon ND11
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm