Learn More
Globe Scientific 12 x 75mm Culture Tubes
Code produit 31923488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Transparent
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Stérilité Conditionnement
31923488 Transparent Polystyrène Stérile 500 pièces
31922532 Naturel Polypropylène Stérile 500 pièces
31922502 Transparent Polystyrène Non stérile 1000 pièces
31922629 Naturel Polypropylène Non stérile 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31923488 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 110428
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plastic 5mL culture tubes.
  • Polystyrene and Polypropylene tubes with round bottoms without rim
  • Available in 5mL capacity
Spécification
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Tube de culture
Type de bouchon Capuchon à boutons à double position (attaché)
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Polystyrène
Comprend Bouchon à clipser à deux positions
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 5 mL