Learn More
Gilac™ Collier de serrage avec couvercle de 120 l
Description
- Lorsqu’il est utilisé manuellement, le couvercle reste ouvert par lui-même.
- Peut également être ouvert et fermé normalement à l’aide de la poignée.
- La pénalité empêche également les infections.
- Porte-sac muni de 2 roulettes pour faciliter le déplacement.
- 2 Adresses supplémentaires sont disponibles en option.
- Sac très facile à retirer et à remettre.
- La poignée droite, à l’arrière, permet de l’ajuster contre la paroi.
- Couvercle en 5 couleurs, adapté au tri sélectif.
- Le support de sac à conteneur avec couvercle jaune est livré en deux packs (1 pack pour le support de sac, 1 pack pour le couvercle).
- Support de sac à conteneurs inclus pour être assemblé.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | environnement avec recueil des déchets nécessaire ; |
| À utiliser avec (équipement) | Sac conteneur standard de 120 l |
| Comprend | Porte-sacs |
| Matériau | HDPE |
| Dimensions | 120 L |
| Largeur (impériale) | 19,7 in |
| Type de produit | Porte-sacs |
| Afficher plus |