Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 13 L
Code produit 17681665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Orange
Violet
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
17681665 Jaune 1 pièce
17661665 Orange 1 pièce
17671665 Violet 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17681665 Fournisseur Sharpsafe™ Code fournisseur 51152430
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
  • Grâce à notre action en faveur du changement et à notre innovation, nous sommes fiers d’avoir introduit sur le marché le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique.
  • Le récipient 13 l dispose d’une ouverture horizontale élargie qui permet l’élimination économique et facile d’une large gamme d’aiguilles, de seringues et d’autres instruments pointus.
  • Un couvercle translucide et une ligne de remplissage visible permettent d’assurer la sécurité de l’utilisateur en indiquant clairement quand la ligne de remplissage est atteinte.
  • Notre 13 litres Sharpsafe™ Les conteneurs sont spécialement conçus pour permettre l'élimination sécuritaire des objets tranchants médicaux et minimiser les risques de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
  • Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
    • Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein.
    • La protection de sécurité pivotante permet une élimination en toute sécurité.
    • Protection de couvercle fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés
    • L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
    • Temporaire& Fonction de fermeture finale
    • Zone de remplissage horizontale
    • Assemblage simple en 4 clics
    • Conforme aux normes énumérées ci-dessous
    • ISO23907-1:2019
    • UN3297
Spécification
Capacité (métrique) 13 L
Certifications/Conformité Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3297
Couleur de bouchon Jaune
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 385 x 585 x 580 mm
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets tranchants cliniques
Type de produit Conteneur pour déchets tranchants