Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir de 13 mm, en verre transparent
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpecifications
Specifications
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 3,6 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | À sertir |
| Type d’emballage | Boîte en polypropylène |
| Volume (métrique) résiduel | < 1 μl |
| Volume (métrique) de travail | 3 mL |
| Type de base | Fond plat |
| Show More |