Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir de 13 mm, en verre transparent
Code produit. 15582330 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
3,6 ml
5 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15582330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Classe hydrolytique 1
  • Transparents
  • En verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 14,7 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À sertir
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 400 μl
Volume (métrique) de travail 4,1 mL
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 45 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND13
Marking Spot Non