Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité pour gaz GPL propane et butane Teclu de 13 mm
Code produit. 11779777 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de gaz:
LPG
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11779777
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
  • Les fonctions de sécurité sont toutes contenues dans le brûleur, de sorte qu’une alimentation électrique provenant du secteur ou de la pile n’est donc pas nécessaire
  • Atteint des températures légèrement inférieures au brûleur pour le gaz naturel, avec une plage allant de 850° à 950°C
  • Conçu pour fonctionner avec 35 millibars de propane et 28 millibars de butane, les vannes de réduction de pression appropriées étant installées sur les bouteilles de gaz
  • Les gaz de pétrole liquides sont plus recherchés que le charbon ou le gaz naturel ; pour cette raison, tous les jets sur les brûleurs GPL sont scellés avec un composé de jonction
  • Conçu avec une base lourde moulée sous pression peinte en acrylique bleu résistant aux produits chimiques
  • La qualité des flammes et les fuites des brûleurs sont testées avant le conditionnement
Spécification
Type de produit Brûleur de sécurité Teclu
Type de gaz LPG
Matériau Fer, acier
Description Consommation de 144 l/heure
Diamètre (métrique) 13 mm
Hauteur (métrique) 165 mm
Température max. (métrique) 950°C
Nb par paquet 1 de chaque