Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP à trou central, noir, à filetage 13-425
Code produit 11894970 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu foncé, Blanc, Noir
Bleu, Blanc, Noir
Crème, Rouge, Noir
Gris, Rouge, Noir
Rouge, blanc, Noir
Rouge-orange, Transparente, Noir
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) unitSize
11894970 Bleu foncé, Blanc, Noir Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11782438 Rouge, blanc, Noir Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11792438 Gris, Rouge, Noir PTFE/butyle 1,3 mm 1000 pièces
11772438 Crème, Rouge, Noir Silicone / PTFE 1,5 mm 1000 pièces
11702448 Rouge-orange, Transparente, Noir Caoutchouc naturel / TEF 1,3 mm 1000 pièces
11712448 Bleu, Blanc, Noir Silicone / PTFE 1,5 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11894970
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
  • 13 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Orifice central
  • Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
  • Les bouchons avec opercule sont conçus pour être utilisés avec tous nos septa de 13 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Bleu foncé, Blanc, Noir
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type de produit Bouchon à vis